3,3'-Difluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022501-1G
FLUO022501-1GEA
209
EUR
FLUO022501-1G
3,3'-Difluorbenzhydrol
3,3'-Difluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₁₀F₂O |
MDL:
MFCD03077396 CAS-Nummer: 98586-21-1 |