4-tert-Butyl-4'-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022505-1G
FLUO022505-1GEA
321
EUR
FLUO022505-1G
4-tert-Butyl-4'-fluorbenzhydrol
4-tert-Butyl-4'-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₇H₁₉FO |
CAS-Nummer:
596812-34-9 |