3-Chlor-4,4'-difluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022506-1G
FLUO022506-1GEA 1010 EUR
FLUO022506-1G
3-Chlor-4,4'-difluorbenzhydrol
3-Chlor-4,4'-difluorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₉ClF₂O
CAS-Nummer: 191591-43-2