4-Chlor-3,4'-difluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022508-1G
FLUO022508-1GEA
702
EUR
FLUO022508-1G
4-Chlor-3,4'-difluorbenzhydrol
4-Chlor-3,4'-difluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₉ClF₂O |
CAS-Nummer:
844683-75-6 |