3,4-Dichlor-4'-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022510-1G
FLUO022510-1GEA
1010
EUR
FLUO022510-1G
3,4-Dichlor-4'-fluorbenzhydrol
3,4-Dichlor-4'-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₉Cl₂FO |
MDL:
MFCD06201336 CAS-Nummer: 211293-78-6 |