4-Fluor-3',4'-dimethoxybenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022514-1G
FLUO022514-1GEA
1010
EUR
FLUO022514-1G
4-Fluor-3',4'-dimethoxybenzhydrol
4-Fluor-3',4'-dimethoxybenzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₅FO₃ |
CAS-Nummer:
844856-32-2 |