4-(Dimethylamino)-4'-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022515-1G
FLUO022515-1GEA
1010
EUR
FLUO022515-1G
4-(Dimethylamino)-4'-fluorbenzhydrol
4-(Dimethylamino)-4'-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₆FNO |
CAS-Nummer:
39768-80-4 |