3,5-Dimethyl-4'-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022516-1G
FLUO022516-1GEA
1010
EUR
FLUO022516-1G
3,5-Dimethyl-4'-fluorbenzhydrol
3,5-Dimethyl-4'-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₅FO |
CAS-Nummer:
844856-33-3 |