3,4'-Difluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022519-1G
FLUO022519-1GEA
1010
EUR
FLUO022519-1G
3,4'-Difluorbenzhydrol
3,4'-Difluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₁₀F₂O |
MDL:
MFCD06201345 CAS-Nummer: 190444-04-3 |