4-Fluor-4'-(methylthio)benzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
022522-1G
FLUO022522-1GEA
1010
EUR
FLUO022522-1G
4-Fluor-4'-(methylthio)benzhydrol
4-Fluor-4'-(methylthio)benzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₃FOS |
CAS-Nummer:
1510-48-1 |