4-Brom-4'-methylbiphenyl
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Bromo-4'-methyl-1,1'-biphenyl
022566-1G
FLUO022566-1GEA
84.9
EUR
FLUO022566-1G
4-Brom-4'-methylbiphenyl
4-Brom-4'-methylbiphenyl
Formel:
C₁₃H₁₁Br Molecular Weight: 247,14 g/mol |
MDL:
MFCD00466236 CAS-Nummer: 50670-49-0 |