3-Brom-4'-fluorbiphenyl
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Bromo-4'-Fluoro-1,1'-biphenyl
022588-1G
FLUO022588-1GEA 336 EUR
FLUO022588-1G
3-Brom-4'-fluorbiphenyl
3-Brom-4'-fluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₈BrF
Molecular Weight: 251,0943 g/mol
MDL: MFCD04038228
CAS-Nummer: 10540-35-9
EINECS: 206-909-0