3,5-Dimethyl-p-anissäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,5-Dimethyl-4-methoxybenzoesäure
022642-1G
FLUO022642-1GEA 31.1 EUR
FLUO022642-1G
3,5-Dimethyl-p-anissäure
3,5-Dimethyl-p-anissäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 196…198 °C
Dichte: 1,253 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00020309
CAS-Nummer: 21553-46-8
EINECS: 244-441-9