Piperonylsäure

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 3,4-(Methylendioxy)benzoesäure, 1,3-Benzodioxol-5-carbonsäure

022643-1G
FLUO022643-1GEA 31.1 EUR
FLUO022643-1G
Piperonylsäure
Piperonylsäure
Formel: C₈H₆O₄
Molecular Weight: 166,13 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 232…235 °C
MDL: MFCD00005830
CAS-Nummer: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Merck Index: 12,07630

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR