3',5'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
022653-1G
FLUO022653-1GEA
0
EUR
FLUO022653-1G
3',5'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
3',5'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ |
MDL:
MFCD06201437 CAS-Nummer: 177734-84-8 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)