6-Methoxy-2-naphthoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
022658-1G
FLUO022658-1GEA 42.9 EUR
FLUO022658-1G
6-Methoxy-2-naphthoesäure
6-Methoxy-2-naphthoesäure
Formel: C₁₂H₁₀O₃
MDL: MFCD00092750
CAS-Nummer: 2471-70-7