4-Brom-4'-(methylthio)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022664-1G
FLUO022664-1GEA
830
EUR
FLUO022664-1G
4-Brom-4'-(methylthio)benzophenon
4-Brom-4'-(methylthio)benzophenon
Formel:
C₁₄H₁₁BrOS |
MDL:
MFCD06201441 CAS-Nummer: 197439-28-4 |