4-Brom-4'-tert-butylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022666-1G
FLUO022666-1GEA
28.2
EUR
FLUO022666-1G
4-Brom-4'-tert-butylbenzophenon
4-Brom-4'-tert-butylbenzophenon
Formel:
C₁₇H₁₇BrO |
MDL:
MFCD06201443 CAS-Nummer: 91404-26-1 |