4-Brom-3',4'-difluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022668-1G
FLUO022668-1GEA
830
EUR
FLUO022668-1G
4-Brom-3',4'-difluorbenzophenon
4-Brom-3',4'-difluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₇BrF₂O |
MDL:
MFCD06201445 CAS-Nummer: 844878-99-5 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)