4-Brom-3',5'-difluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (4-Bromophenyl)(3,5-difluorophenyl)methanone
022669-1G
FLUO022669-1GEA 830 EUR
FLUO022669-1G
4-Brom-3',5'-difluorbenzophenon
4-Brom-3',5'-difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₇BrF₂O
Molecular Weight: 297,949 g/mol
MDL: MFCD06201446
CAS-Nummer: 844879-03-4