4-Brom-3',4'-dichlorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022670-1G
FLUO022670-1GEA
830
EUR
FLUO022670-1G
4-Brom-3',4'-dichlorbenzophenon
4-Brom-3',4'-dichlorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₇BrCl₂O |
MDL:
MFCD06201447 CAS-Nummer: 844879-06-7 |