4-Brom-3',5'-dichlorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022671-1G
FLUO022671-1GEA
830
EUR
FLUO022671-1G
4-Brom-3',5'-dichlorbenzophenon
4-Brom-3',5'-dichlorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₇BrCl₂O |
MDL:
MFCD06201448 CAS-Nummer: 844879-09-0 |