4-Brom-3'-chlor-5'-fluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022672-1G
FLUO022672-1GEA 830 EUR
FLUO022672-1G
4-Brom-3'-chlor-5'-fluorbenzophenon
4-Brom-3'-chlor-5'-fluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₇BrClFO
MDL: MFCD06201449
CAS-Nummer: 844879-12-5