4-Brom-3',5'-dimethyl-4'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022674-1G
FLUO022674-1GEA
882
EUR
FLUO022674-1G
4-Brom-3',5'-dimethyl-4'-methoxybenzophenon
4-Brom-3',5'-dimethyl-4'-methoxybenzophenon
Formel:
C₁₆H₁₅BrO₂ |
MDL:
MFCD06201450 CAS-Nummer: 844879-14-7 |