4-Brom-3',4'-dimethylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022675-1G
FLUO022675-1GEA
830
EUR
FLUO022675-1G
4-Brom-3',4'-dimethylbenzophenon
4-Brom-3',4'-dimethylbenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₃BrO |
MDL:
MFCD00625700 CAS-Nummer: 300383-01-1 |