4-Brom-3',5'-dimethylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022676-1G
FLUO022676-1GEA
830
EUR
FLUO022676-1G
4-Brom-3',5'-dimethylbenzophenon
4-Brom-3',5'-dimethylbenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₃BrO |
MDL:
MFCD06201451 CAS-Nummer: 844879-16-9 |