4-Brom-4'-(ethylthio)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022677-1G
FLUO022677-1GEA
882
EUR
FLUO022677-1G
4-Brom-4'-(ethylthio)benzophenon
4-Brom-4'-(ethylthio)benzophenon
Formel:
C₁₅H₁₃BrOS |
MDL:
MFCD06201452 CAS-Nummer: 951885-47-5 |