3-Brom-3'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022684-1G
FLUO022684-1GEA
830
EUR
FLUO022684-1G
3-Brom-3'-methoxybenzophenon
3-Brom-3'-methoxybenzophenon
Formel:
C₁₄H₁₁BrO₂ |
MDL:
MFCD01311561 CAS-Nummer: 750633-66-0 |