3-Brom-4'-tert-butylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022688-1G
FLUO022688-1GEA
830
EUR
FLUO022688-1G
3-Brom-4'-tert-butylbenzophenon
3-Brom-4'-tert-butylbenzophenon
Formel:
C₁₇H₁₇BrO |
MDL:
MFCD06201461 CAS-Nummer: 132885-82-6 |