3-Brom-4'-butylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022691-1G
FLUO022691-1GEA
882
EUR
FLUO022691-1G
3-Brom-4'-butylbenzophenon
3-Brom-4'-butylbenzophenon
Formel:
C₁₇H₁₇BrO |
MDL:
MFCD06201464 CAS-Nummer: 844879-33-0 |