3-Brom-3',4'-difluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022692-1G
FLUO022692-1GEA
830
EUR
FLUO022692-1G
3-Brom-3',4'-difluorbenzophenon
3-Brom-3',4'-difluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₇BrF₂O |
MDL:
MFCD06201465 CAS-Nummer: 844879-35-2 |