3-Brom-3',5'-difluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022693-1G
FLUO022693-1GEA
830
EUR
FLUO022693-1G
3-Brom-3',5'-difluorbenzophenon
3-Brom-3',5'-difluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₇BrF₂O |
MDL:
MFCD06201466 CAS-Nummer: 844879-37-4 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)