3-Brom-3',4'-dichlorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022694-1G
FLUO022694-1GEA
830
EUR
FLUO022694-1G
3-Brom-3',4'-dichlorbenzophenon
3-Brom-3',4'-dichlorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₇BrCl₂O |
MDL:
MFCD06201467 CAS-Nummer: 844879-39-6 |