3-Brom-3'-chlor-5'-fluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022696-1G
FLUO022696-1GEA 830 EUR
FLUO022696-1G
3-Brom-3'-chlor-5'-fluorbenzophenon
3-Brom-3'-chlor-5'-fluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₇BrClFO
MDL: MFCD06201469
CAS-Nummer: 844879-45-4