3-Brom-3',4'-dimethoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022697-1G
FLUO022697-1GEA
830
EUR
FLUO022697-1G
3-Brom-3',4'-dimethoxybenzophenon
3-Brom-3',4'-dimethoxybenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₃BrO₃ |
MDL:
MFCD02127297 CAS-Nummer: 681469-97-6 |