3-Brom-3',5'-dimethyl-4'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022698-1G
FLUO022698-1GEA
672
EUR
FLUO022698-1G
3-Brom-3',5'-dimethyl-4'-methoxybenzophenon
3-Brom-3',5'-dimethyl-4'-methoxybenzophenon
Formel:
C₁₆H₁₅BrO₂ |
MDL:
MFCD06201470 CAS-Nummer: 844879-47-6 |