3-Brom-3',4'-dimethylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022699-1G
FLUO022699-1GEA 830 EUR
FLUO022699-1G
3-Brom-3',4'-dimethylbenzophenon
3-Brom-3',4'-dimethylbenzophenon
Formel: C₁₅H₁₃BrO
MDL: MFCD06201471
CAS-Nummer: 844879-49-8