3-Brom-3',5'-dimethylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022700-1G
FLUO022700-1GEA 830 EUR
FLUO022700-1G
3-Brom-3',5'-dimethylbenzophenon
3-Brom-3',5'-dimethylbenzophenon
Formel: C₁₅H₁₃BrO
MDL: MFCD06201472
CAS-Nummer: 844879-51-2