3-Chlor-4'-(methylthio)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022710-1G
FLUO022710-1GEA 830 EUR
FLUO022710-1G
3-Chlor-4'-(methylthio)benzophenon
3-Chlor-4'-(methylthio)benzophenon
Formel: C₁₄H₁₁ClOS
MDL: MFCD06201479
CAS-Nummer: 197438-99-6