4-tert-Butyl-3'-chlorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022712-1G
FLUO022712-1GEA
882
EUR
FLUO022712-1G
4-tert-Butyl-3'-chlorbenzophenon
4-tert-Butyl-3'-chlorbenzophenon
Formel:
C₁₇H₁₇ClO |
MDL:
MFCD06201481 CAS-Nummer: 93977-28-7 |