4-Butyl-3'-chlorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022715-1G
FLUO022715-1GEA
882
EUR
FLUO022715-1G
4-Butyl-3'-chlorbenzophenon
4-Butyl-3'-chlorbenzophenon
Formel:
C₁₇H₁₇ClO |
MDL:
MFCD06201484 CAS-Nummer: 844884-93-1 |