3-Chlor-3',4'-difluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022716-1G
FLUO022716-1GEA 830 EUR
FLUO022716-1G
3-Chlor-3',4'-difluorbenzophenon
3-Chlor-3',4'-difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₇ClF₂O
MDL: MFCD06201485
CAS-Nummer: 844884-94-2