3-Chlor-3',5'-dimethyl-4'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022721-1G
FLUO022721-1GEA
882
EUR
FLUO022721-1G
3-Chlor-3',5'-dimethyl-4'-methoxybenzophenon
3-Chlor-3',5'-dimethyl-4'-methoxybenzophenon
Formel:
C₁₆H₁₅ClO₂ |
MDL:
MFCD06201490 CAS-Nummer: 61259-85-6 |