3-Chlor-3',4'-dimethylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022722-1G
FLUO022722-1GEA
794
EUR
FLUO022722-1G
3-Chlor-3',4'-dimethylbenzophenon
3-Chlor-3',4'-dimethylbenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₃ClO |
MDL:
MFCD06201491 CAS-Nummer: 844884-97-5 |