3-Chlor-3',5'-dimethylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022723-1G
FLUO022723-1GEA
830
EUR
FLUO022723-1G
3-Chlor-3',5'-dimethylbenzophenon
3-Chlor-3',5'-dimethylbenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₃ClO |
MDL:
MFCD06201492 CAS-Nummer: 844884-98-6 |