3-Chlor-4'-(ethylthio)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022724-1G
FLUO022724-1GEA
882
EUR
FLUO022724-1G
3-Chlor-4'-(ethylthio)benzophenon
3-Chlor-4'-(ethylthio)benzophenon
Formel:
C₁₅H₁₃ClOS |
MDL:
MFCD06201493 CAS-Nummer: 844884-99-7 |