3-Chlor-3'-fluor-4'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022725-1G
FLUO022725-1GEA 830 EUR
FLUO022725-1G
3-Chlor-3'-fluor-4'-methoxybenzophenon
3-Chlor-3'-fluor-4'-methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₁₀ClFO₂
MDL: MFCD06201494
CAS-Nummer: 844885-00-3