4-Chlor-3'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022728-1G
FLUO022728-1GEA
812
EUR
FLUO022728-1G
4-Chlor-3'-methoxybenzophenon
4-Chlor-3'-methoxybenzophenon
Formel:
C₁₄H₁₁ClO₂ |
MDL:
MFCD01311567 CAS-Nummer: 32363-45-4 |