4-Chlor-4'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022729-1G
FLUO022729-1GEA
116
EUR
FLUO022729-1G
4-Chlor-4'-methoxybenzophenon
4-Chlor-4'-methoxybenzophenon
Formel:
C₁₄H₁₁ClO₂ |
MDL:
MFCD01105071 CAS-Nummer: 10547-60-1 EINECS: 234-131-1 |