4-Chlor-4'-(methylthio)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022730-1G
FLUO022730-1GEA
830
EUR
FLUO022730-1G
4-Chlor-4'-(methylthio)benzophenon
4-Chlor-4'-(methylthio)benzophenon
Formel:
C₁₄H₁₁ClOS |
MDL:
MFCD06201496 CAS-Nummer: 72585-17-2 |